missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Goat F(ab')2 anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody (Pre-adsorbed), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18290185 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18290185 500 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18290185 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP260682

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot, SDS-Page.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:2000-1:10000, ELISA 1:20000, Immunohistochemistry 1:1000-1:5000, SDS-Page
Formulering 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Værtsarter Goat
Immunogen Rabbit IgG whole molecule
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 500 μg
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Testspecificitet No reaction was observed against anti-Pepsin, anti-Goat IgG F(c) or Bovine, Chicken, Goat, Guinea Pig, Hamster, Horse, Human, Mouse, Rat and Sheep Serum Proteins.
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.