Få mere at vide
Goat anti-Rat Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Beskrivelse
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rat
ELISA, Flow Cytometry
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Goat anti-Rat Ig |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Klon | POLYCLONAL |
| Konjugeret | HRP |
| Værtsarter | Goat |
| Mængde | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Rat |
| Vis mere |