Få mere at vide
Goat anti-Rat Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15897538
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15897538 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15897538 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554017
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rat
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Rat Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugeret HRP
Værtsarter Goat
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rat
Isotype Ig