Få mere at vide
Goat anti-Rat Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15887538
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15887538 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15887538 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rat
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Rat Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugeret FITC
Værtsarter Goat
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rat
Isotype Ig