Få mere at vide
Invitrogen™ Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Artikelnummer. 10037282
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10037282 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 10037282 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 656120
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Goat Polyclonal Secondary Antibody
Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody for ELISA, IHC (P), IP, Western Blot
Anti-Rabbit secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for rabbit immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Rabbit IgG (H+L)
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1 mg/mL
Konjugeret HRP
Formulering PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Værtsarter Goat
Immunogen Gamma Immunoglobin.
Oprensningsmetode Affinity chromatography
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Indhold og opbevaring 4°C
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Goat anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerin