Få mere at vide
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, FITC, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15807548
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15807548 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15807548 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554020
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Rabbit Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugeret FITC
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Isotype Ig
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • FITC Goat Anti-Rabbit Ig
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT