Få mere at vide
Goat anti-Rabbit Ig, Polyclonal, HRP, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15817548
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15817548 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15817548 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554021
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Rabbit
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Rabbit Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugeret HRP
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Isotype Ig