Få mere at vide
Goat anti-Rabbit Ig, Clone: Poly1272, Secondary Antibody, BD
Beskrivelse
X
Host Species: Goat
Clone: Poly1272
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rabbit
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Goat anti-Rabbit Ig |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Klon | POLYCLONAL |
| Konjugeret | Biotin |
| Værtsarter | Goat |
| Mængde | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Rabbit |
| Vis mere |