Få mere at vide
Goat anti-Rabbit Ig, Clone: Poly1272, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15826238
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15826238 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15826238 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550338
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Goat
Clone: Poly1272
Isotype: Ig
Species Reactivity: Rabbit
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Rabbit Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugeret Biotin
Værtsarter Goat
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Rabbit
Isotype Ig