missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Goat anti-Mouse IgG2b Secondary Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™
Goat Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-68512R
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
IgG2b Polyclonal antibody specifically detects IgG2b in Mouse samples. It is validated for ELISA
Tekniske data
| IgG2b | |
| Polyclonal | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse IgG2b paraproteins | |
| 0.5 mL | |
| Secondary | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| DyLight 550 | |
| Goat | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion