Få mere at vide
Invitrogen™ Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Artikelnummer. 10179202
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10179202 1 mL Hver
1 options
Artikelnummer. 10179202 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. 626520
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Goat Polyclonal Secondary Antibody
ZyMAX antibodies are specifically isolated from antigen-affinity columns using advanced elution protocols, leaving only the highest affinity, antigen-specific antibodies. ZyMAX conjugates are prepared with modified cross-linkers to achieve optimal conjugation ratios and stability. Improved purification methods virtually eliminate unconjugated components, giving superior sensitivity and lowest possible levels of background.
Anti-Mouse secondary antibodies are affinity-purified antibodies with well-characterized specificity for mouse immunoglobulins and are useful in the detection, sorting or purification of its specified target. Secondary antibodies offer increased versatility enabling users to use many detection systems (e.g. HRP, AP, fluorescence). They can also provide greater sensitivity through signal amplification as multiple secondary antibodies can bind to a single primary antibody. Most commonly, secondary antibodies are generated by immunizing the host animal with a pooled population of immunoglobulins from the target species and can be further purified and modified (i.e. immunoaffinity chromatography, antibody fragmentation, label conjugation, etc.) to generate highly specific reagents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Mouse IgG (H+L)
Applikationer ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1.5 mg/mL
Konjugeret HRP
Formulering PBS with 4mg/mL BSA, 40% glycerol and 0.19% Kathon™ CG; pH 7.4
Værtsarter Goat
Immunogen Gamma Immunoglobins Heavy and Light chains.
Oprensningsmetode Purified
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Indhold og opbevaring 4°C
Produkttype Secondary Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Goat anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3(2H)-isothiazolone,5-chloro-2-methyl-with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, glycerin