Få mere at vide
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 12820460
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
12820460 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 12820460 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 553998
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Mouse Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Koncentration 0.5mg/mL
Værtsarter Goat
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype Ig