Få mere at vide
Goat anti-Mouse Ig, Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15517955
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15517955 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15517955 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 554002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Goat
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Mouse Ig
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugeret HRP
Værtsarter Goat
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype Ig
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HRP Goat Anti-Mouse Ig
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT mixture (3:1) - a mixture of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one ¢EC No 247-500-7! and