Få mere at vide
Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD (DUPLICATE)
Beskrivelse
X
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Klon | POLYCLONAL |
| Konjugeret | Biotin |
| Værtsarter | Goat |
| Mængde | 1 mL |
| Regulatorisk status | RUO |
| Forskningsdisciplin | Immunology |
| Primær eller sekundær | Secondary |
| Målarter | Mouse |
| Vis mere |