Få mere at vide
Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD (DUPLICATE)
Artikelnummer. 10026975
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
10026975 1 mL
1 options
Artikelnummer. 10026975 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550337
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption)
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Konjugeret Biotin
Værtsarter Goat
Mængde 1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype Ig