Få mere at vide
Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption) Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15886398
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Artikelnummer. Mængde
15886398 0.1 mg
1 options
Artikelnummer. 15886398 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 550826
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Host Species: Goat
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption)
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Koncentration 0.2mg/mL
Konjugeret APC
Værtsarter Goat
Mængde 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype Ig