Få mere at vide
Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption), Polyclonal, Secondary Antibody, BD
Artikelnummer. 15857528
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Artikelnummer. Mængde
15857528 0.5 mg
1 options
Artikelnummer. 15857528 Leverandør BD Biosciences Leverandørnr. 553999
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
X
Host Species: Goat
Clone: Polyclonal
Isotype: Ig
Species Reactivity: Mouse
ELISA, Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen Goat Anti-Mouse Ig (Multiple Adsorption)
Klassifikation Polyclonal
Klon POLYCLONAL
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugeret Biotin
Værtsarter Goat
Mængde 0.5 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Mouse
Isotype Ig