Få mere at vide
Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18624508 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18624508 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18624508 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP260658PECY7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6355.00 DKK
    6008.10 DKK / 500µL
    Spare 346.90 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Goat Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen IgG (H+L)
Applikationer Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Dot Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE-Cyanine7
Formulering PBS
Værtsarter Goat
Immunogen Goat anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody was produced by repeated immunization with Human IgG whole molecule in goat.
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.