Få mere at vide
Goat anti-Human IgG Fc Secondary Antibody, PE/Cy7, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18515043 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
500 μg
Artikelnummer. Mængde
18515043 500 μg
1 options
Artikelnummer. 18515043 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP174988PECY7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Goat Polyclonal Antibody
IgG Fc Polyclonal antibody specifically detects IgG Fc in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigen IgG Fc
Applikationer Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret PE-Cyanine7
Formulering PBS
Genadgangsnr. O75015, O75015
Værtsarter Goat
Immunogen Purified Human IgG, Fc fragment
Oprensningsmetode Affinity purified
Mængde 500 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Immunology
Primær eller sekundær Secondary
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotype IgG