missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Goat anti-Hamster IgG, Whole Molecule Polyclonal Secondary Antibody, MP Biomedicals
Brand: MP Biomedicals 0856984
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
Host Species: Goat
Species Reactivity: Hamster
Tekniske data
| IgG, Whole Molecule | |
| Unconjugated | |
| 2 mg | |
| Hamster |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Secondary | |
| Purified |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion