Få mere at vide
Honeywell™ GO55 karabinhage
Artikelnummer. 12615003
Skift visning
Til brug med faldsikringsudstyr.
Artikelnummer.
12615003 Til brug med faldsikringsudstyr.
1 options
Artikelnummer. 12615003 Leverandør Honeywell™ Leverandørnr. 1009249
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.30 DKK
    284.14 DKK / Pakke med 1
    Spare 184.16 DKK
    39% Slukket
Forventet forsendelse: 23-03-2027
Stålkarabinhage til faldsikringsudstyr med en krog, der kan åbnes.
  • Stålkonstruktion
  • Krog med bred åbning
  • Til faldsikringsudstyr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC Kategori PPE: 3, QA: ISO 9001/2000, EF-attest: 0082/036/160/09/00/0256
Til brug med (udstyr) Faldsikringsudstyr
Inkluderer Åbning: 55 mm
Styrke Brudstyrke:> 2500 daN
Vægt (metrisk) 0.450 g
Bredde (metrisk) 115 mm
Længde (metrisk) 218 mm
Materiale Stål