Få mere at vide
Gå 6983, TRC
Artikelnummer. 30390625
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30390625 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30390625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG76649510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-[1-[3-(Dimethylamino)propyl]-5-methoxy-1H-indol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
CAS 133053-19-7
Molekylær formel C26H26N4O3
Mængde 10 mg
Synonym Go 6983, Goe 6983
InChI formel InChI=1S/C26H26N4O3/c1-29(2)11-6-12-30-15-20(18-13-16(33-3)9-10-22(18)30)24-23(25(31)28-26(24)32)19-14-27-21-8-5-4-7-17(19)21/h4-5,7-10,13-15,27H,6,11-12H2,1-3H3,(H,28,31,32)
SMIL COc1ccc2c(c1)c(cn2CCCN(C)C)C3=C(C(=O)NC3=O)c4c[nH]c5ccccc45
IUPAC navn 3-[1-[3-(dimethylamino)propyl]-5-methoxyindol-3-yl]-4-(1H-indol-3-yl)pyrrol-2,5-dion
Molekylvægt (g/mol) 442.51
Formel vægt 442.2005