Få mere at vide
Go 6983, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478477
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16478477 5 mg -
16441967 50 mg 50mg
16416286 100 mg -
16405818 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16478477 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13689
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Go 6983 is a pan-PKC inhibitor against for PKCα, PKCβ, PKCγ, PKCδ and PKCζ with IC50 of 7 nM, 7 nM, 6 nM, 10 nM and 60 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Go 6983
CAS 133053-19-7
Farve Red
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C26H26N4O3
Mængde 5 mg
Synonym Gö 6983 Goe 6983
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 34 mg/mL (76.83 mM)
SMIL O=C(C(C1=CN(CCCN(C)C)C2=C1C=C(OC)C=C2)=C3C4=CNC5=C4C=CC=C5)NC3=O
Molekylvægt (g/mol) 442.51
Formel vægt 442.51
Procent renhed 95.61%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease