Få mere at vide
Go 6976, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Go 6976 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H18N4O/c1-27-17-9-4-2-7-14(17)20-21-16(13-26-24(21)29)19-15-8-3-5-10-18(15)28(12-6-11-25)23(19)22(20)27/h2-5,7-10H,6,12-13H2,1H3,(H,26,29) |
| Formel vægt | 378.1481 |