Få mere at vide
GeneBLAzer™ GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT- bla CHO-K1 celler
Mængde:
1 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Accessionsnummer: NM_000406.2
- Befolkningsstatus: Enkeltcellet klonoprindelse
- GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-celler indeholder den humane gonadotropin-frigivende hormonreceptor (GnRHR), (adgangsnr. NM_000406.2) stabilt integreret i CellSensor™ NFAT-bla CHO-K1 cellelinje. CellSensor™ NFAT- bla CHO-K1 (kat. nr. K1854A)-celler indeholder et beta-lactamase-reportergen under kontrol af NFAT-responselementet. GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-celler er funktionelt valideret for Z’ -faktor og EC50-koncentrationer af luteiniserende hormonfrigørende hormon (LH-RH). Desuden GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-celler er blevet testet for assayydeevne under variable forhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Adgangsnummer | NM_000406.2 |
| Assay Entry | Cellebaseret beta-lactamase-reportergen |
| Celletilstand | Opdeling af celler |
| Indhold og opbevaring | GeneBLAzer™ GnRHR-NFAT-bla CHO-K1-celler sendes på tøris, 8 x 10^6 cellers ⁄hætteglas. Opbevares i flydende nitrogen umiddelbart efter modtagelsen, eller optø til øjeblikkelig brug. |
| Detektionsmetode | Fluorescens |
| Til brug med (applikation) | FRET |
| Human Protein Klasse | G-proteinkoblet receptor (GPCR) |
| Befolkningsstatus | Enkeltcellet klonoprindelse |
| Produktlinje | GeneBLAzer |
| Mængde | 1 hætteglas |
| Vis mere |