Få mere at vide
GnRHR Antibody (GNRHR/768), Allophycocyanin, R&D Systems™
Artikelnummer. 18604996 Shop alle Bio Techne produkter
Ansicht ändern
Click to view available options
Mængde:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.1ml
Artikelnummer. Mængde Packungsgröße
18604996 0.1 mL 0.1ml
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18604996 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP311436APC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6357.52 DKK
    5566.05 DKK / 0.1ml
    Spare 791.47 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
GnRHR Monoclonal specifically detects GnRHR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry∣Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GnRHR
Applikationer Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon GNRHR/768
Konjugeret APC
Fortynding Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias GnRH receptor, GnRH-R, GNRHR1, gonadotropin-releasing hormone (type 1) receptor 1, gonadotropin-releasing hormone receptor, GRHR, leutinizing-releasing hormone receptor, LHRHRleutinizing hormone releasing horomone receptor, LRHR, luliberin receptor, type I GnRH receptor
Værtsarter Mouse
Immunogen Recombinant full-length human GNRHR protein
Oprensningsmetode Protein A or G purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin GPCR
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 2798
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG1 κ
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.