missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GNG2 Antibody [Alexa Fluor™ 594], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30579557 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30579557 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30579557 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP346206AF594

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

GNG2 Polyclonal antibody specifically detects GNG2 in Human,Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen GNG2
Applikationer ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Alexa Fluor 594
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias G gamma-I, guanine nucleotide binding protein (G protein), gamma 2, guanine nucleotide binding protein gamma 2, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(O) gamma-2 subunit, guanine nucleotide-binding protein G(I)/G(S)/G(O) subunit gamma-2
Værtsarter Rabbit
Immunogen guanine nucleotide binding protein(G protein), gamma 2. (Uniprot# P59768)
Oprensningsmetode Immunogen affinity purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 54331
Målarter Human, Mouse
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.