missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GNF-PF-3777, MedChemExpress

Artikelnummer. 16483118
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16483118 10 mg -
16480679 1 mg -
16449676 50 mg -
16424416 100 mg 100mg
16405857 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16483118 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100687

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.

GNF-PF-3777 (8-Nitrotryptanthrin) is a potent human indoleamine 2,3-dioxygenase 2 (hIDO2) inhibitor which significantly reduces IDO2 activity with Ki of 0.97 μM.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GNF-PF-3777
Fysisk form Solid
CAS 77603-42-0
Farve White
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C15H7N3O4
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym 8-Nitrotryptanthrin
Opløselighedsinformation DMSO : 6.4 mg/mL (21.83 mM; Need warming)
SMIL O=C1N2C(C(C3=C2C=CC([N+]([O-])=O)=C3)=O)=NC4=CC=CC=C41
Molekylvægt (g/mol) 293.23
Formel vægt 293.23
Procent renhed 98.56%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.