Få mere at vide
GNF-6231, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475737
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16475737 5 mg -
16464306 100 mg -
16462998 10 mg 10mg
16459566 50 mg -
16430016 2 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16475737 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100408
MedChemExpress GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.
GNF-6231 is a potent, selective, and orally bioavailable Porcupine inhibitor that blocks Wnt signaling.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNF-6231
CAS 1243245-18-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C24H25FN6O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (80.27 mM)
SMIL O=C(NC1=NC=C(N2CCN(C(C)=O)CC2)C=C1)CC3=CN=C(C4=CC(F)=NC=C4)C(C)=C3
Molekylvægt (g/mol) 448.49
Formel vægt 448.49
Procent renhed 99.81%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death