Få mere at vide
R&D Systems™ GNF 5837
Descrizione
Potent pan-Trk inhibitor. Displays antiproliferative effects in cellular Ba/F3 assays (IC50 values are 7, 9 and 11 nM for cells containing the fusion proteins Tel-TrkC, Tel-TrkB and Tel-TrkA, respectively). Exhibits selectivity for Trk receptors over a range of kinases, with some activity at PDGFR and c-Kit (IC50 values are 0.87 and 0.91 μM respectively). Orally bioavailable.
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | GNF 5837 |
| Mængde | 50 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Formel vægt | 535.49 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 535.50 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?