Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GNF-5 |
| CAS | 778277-15-9 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylær formel | C20H17F3N4O3 |
| Formel vægt | 418.37 |
| InChI nøgle | IIQUYGWWHIHOCF-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | OCCNC(=O)C1=CC=CC(=C1)C1=CC(NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2)=NC=N1 |
| IUPAC navn | N-(2-hydroxyethyl)-3-(6-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]amino}pyrimidin-4-yl)benzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 418.38 |