Få mere at vide
GNF-2, MedChemExpress
Beskrivelse
GNF-2 is a highly selective, allosteric, non-ATP competitive inhibitor of Bcr-Abl. GNF-2 inhibits Ba/F3.p210 proliferation with an IC50 of 138 nM .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GNF-2 |
| CAS | 778270-11-4 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H13F3N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.15 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMIL | O=C(C1=CC=CC(C2=CC(NC3=CC=C(OC(F)(F)F)C=C3)=NC=N2)=C1)N |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.32 |
| Formel vægt | 374.32 |
| Vis mere |