Få mere at vide
Thermo Scientific™ GNE7915, 95 %
Artikelnummer. 17190636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17190636 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17190636 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 468021000
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE7915
CAS 1351761-44-8
Synonym [4-[[4-(ethylamino)-5-(trifluormethyl)-2-pyrimidinyl]amino]-2-fluor-5-methoxyphenyl]-4-morpholinyl-methanon
Mængde 100 mg
Molekylær formel C19H21F4N5O3
Formel vægt 443.40
Fysisk form Fast stof
Produkttype Reagens
Renhed 95%