Få mere at vide
GNE-6776, MedChemExpress
Artikelnummer. 16496867
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16496867 5 mg -
16475126 100 mg -
16434168 10 mg 10mg
16430517 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16496867 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY107986
MedChemExpress GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
GNE-6776 is a selective and orally bioavailable USP7 inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-6776
CAS 2009273-71-4
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H20N4O2
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (287.03 mM)
SMIL CCC(C(C1=CC=C(O)C=C1)=C(N)N=C2)=C2C3=CC=C(C(NC)=O)N=C3
Molekylvægt (g/mol) 348.4
Formel vægt 348.4
Procent renhed 98.29%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death