Få mere at vide
GNE-6640, MedChemExpress
Beskrivelse
GNE-6640 is a selective and non-covalent inhibitor of ubiquitin epecific peptidase 7 (USP7), with IC50 values of 0.75 μM, 0.43 μM, 20.3 μM and 0.23 μM for full length USP7, USP7 catalytic domain, full length USP43 and Ub-MDM2, respectively.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GNE-6640 |
| CAS | 2009273-67-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H18N4O |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 5 mg/mL (15.13 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(C2=C(CC)C(C3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=CN=C2N)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.38 |
| Formel vægt | 330.38 |
| Vis mere |