Få mere at vide
GNE-493, MedChemExpress
Beskrivelse
GNE-493 is a potent, selective, and orally available dual pan-PI3-kinase/mTOR inhibitor with IC50s of 3.4 nM, 12 nM, 16 nM, 16 nM and 32 nM for PI3Kα, PI3Kβ, PI3Kδ, PI3Kγ and mTOR.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GNE-493 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 1033735-94-2 |
| Farve | Dust Gray |
| Mængde | 10 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H20N6O2S |
| Til brug med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 45 mg/mL (120.82 mM) |
| SMIL | OC(C)(C)C1=CC2=C(S1)C(N3CCOCC3)=NC(C4=CN=C(N)N=C4)=N2 |
| Vis mere |