missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GNE-3511, MedChemExpress

Artikelnummer. 16491617
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16491617 50 mg 50mg
16456036 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16491617 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12947

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.

GNE-3511 is an orally active bioavailable and brain-penetrant dual leucine zipper kinase (DLK) inhibitor with a Ki of 0.5 nM. GNE-3511 can cross the blood-brain-barrier and can be used for the research of neurodegenerative diseases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale GNE-3511
CAS 1496581-76-0
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C23H26F2N6O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 31.25 mg/mL (70.94 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#CC1=CC=NC(NC2=NC(N3CC(F)(F)CC3)=CC(C4CCN(C5COC5)CC4)=C2)=C1
Molekylvægt (g/mol) 440.49
Formel vægt 440.49
Procent renhed 98.87%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.