Få mere at vide
GNE-317, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465328
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16465328 10 mg
16428047 5 mg
16415976 100 mg
16401537 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16465328 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12763
MedChemExpress GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).
GNE-317 is a PI3K/mTOR inhibitor, is able to cross the blood-brain barrier (BBB).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-317
Fysisk form Solid
CAS 1394076-92-6
Farve Earth Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C19H22N6O3S
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (48.25 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=NC=C(C2=NC(N3CCOCC3)=C4C(C(C)=C(C5(OC)COC5)S4)=N2)C=N1
Molekylvægt (g/mol) 414.48
Formel vægt 414.48
Procent renhed 99.31%