Få mere at vide
GNE 220 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16434096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16434096 25 mg 25mg
16422638 5 mg 5mg
16410439 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16434096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYU00428A
MedChemExpress GNE 220 (hydrochloride) is a potent and selective inhibitor of MAP4K4, with an IC50 of 7 nM.
GNE 220 (hydrochloride) is a potent and selective inhibitor of MAP4K4, with an IC50 of 7 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE 220 hydrochloride
CAS 2448286-21-1
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H27ClN8
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 5.4 mg/mL (11.37 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (10.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL CN1N=CC(C2=NC(C)=C(NC3=NC=C(C4=CC=C(N5CCN(C)CC5)C=C4)C=C36)C6=N2)=C1.Cl
Molekylvægt (g/mol) 474.99
Formel vægt 474.99
Procent renhed 98.33%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease