Få mere at vide
GNE-140 racemate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480689
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
1mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16480689 1 mg 1mg
16473148 10 mg -
16425887 5 mg -
16409706 50 mg -
16404446 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16480689 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY100742
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
GNE-140 racemate is a racemate mixture of (R)-GNE-140 and (S)-GNE-140. GNE-140 racemate is a potent lactate dehydrogenase A (LDHA) inhibitor.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GNE-140 racemate
CAS 1802977-61-2
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H23ClN2O3S2
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 20 mg/mL (40.08 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1SC2=CC=CC=C2Cl)NC(C3=CSC=C3)(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)CC1=O
Molekylvægt (g/mol) 499.04
Formel vægt 499.04
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death