Få mere at vide
Cytiva (formerly Pall Lab) GN-6 membran, 0,45μ m
Overfladetype:
Almindelig
Gitterbaseret
Med gitter
nr. pr. pakke:
10 x 200 stk.
200/pakke
5 x 200 stk./pakke
Beskrivelse
- Kun designet til laboratorieapplikationer
- Ikke godkendt til brug i medicinske, kliniske, kirurgiske eller andre patientanvendelser
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Oversigt | Bulk med pergamentseparatorer |
| Materiale | MCE |
| Porestørrelse | 0,45 μm |
| nr. pr. pakke | 200/pakke |
| Steriliseringsmetode | Gammabestråling |
| Overfladetype | Med gitter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |