missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ GN 44028
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18751068
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18751068 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18751068 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 5655/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Potent HIF-1α inhibitor

GN 44028 is a potent HIF-1α inhibitor (IC50 = 14 nM). Inhibits hypoxia-induced HIF-1α transcriptional activity without suppressing HIF-1α mRNA expression, HIF-1α protein accumulation, or HIF-1α/HIF-1β heterodimerization. Cytotoxic to a range of cancer cell types in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine
CAS 1421448-26-1
Mængde 10 mg
Mål HIF Inhibitors
Molekylær formel C18N15N3O2
Formel vægt 305.33
Renhed >98%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.