Få mere at vide
GN 44028, TRC
Artikelnummer. 30394094
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
Artikelnummer. Mængde
30394094 2.5 mg
1 options
Artikelnummer. 30394094 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG7663152.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale GN 44028
CAS 1421448-26-1
Molekylær formel C18N15N3O2
Mængde 2.5 mg
Synonym N-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-1,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-amine
InChI formel InChI=1S/C18H15N3O2/c1-2-4-13-11(3-1)9-14-17(13)20-21-18(14)19-12-5-6-15-16(10-12)23-8-7-22-15/h1-6,10H,7-9H2,(H2,19,20,21)
SMIL C12=CC=CC=C1C3=C(C2)C(NC4=CC5=C(C=C4)OCCO5)=NN3
Molekylvægt (g/mol) 305.33
Formel vægt 305.1164