Få mere at vide
GMX1778, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-[6-(4-Chlorophenoxy)hexyl]-N'-cyano-N''-4-pyridinylguanidine |
| CAS | 200484-11-3 |
| Molekylær formel | C19H22ClN5O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | GMX1778, CHS 828 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22ClN5O/c20-16-5-7-18(8-6-16)26-14-4-2-1-3-11-23-19(24-15-21)25-17-9-12-22-13-10-17/h5-10,12-13H,1-4,11,14H2,(H2,22,23,24,25) |
| SMIL | Clc1ccc(OCCCCCCNC(=Nc2ccncc2)NC#N)cc1 |
| IUPAC navn | 1-[6-(4-chlorophenoxy)hexyl]-3-cyano-2-pyridin-4-ylguanidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.86 |
| Formel vægt | 371.1513 |