Få mere at vide
Thermo Scientific™ GMP Opstart, kalibrering, IQOQ + PT (1 temp map) og forebyggende vedligeholdelse af inkubator (nyt produkt)
Artikelnummer. 31703104
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rugemaskiner
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31703104 Rugemaskiner
1 options
Artikelnummer. 31703104 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. GMPINCNP
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Denne GMP serviceplan understøtter inkubatorer under nye produktfaser. Inkluderer prioriteret CM-support (næste hverdag – vælg lokationer), altomfattende reparation, e-læring, gratis genkvalifikationsgaranti, 1 times gratis konsultation, dedikeret koordinator, der sikrer minimal nedetid.
GMP Serviceplan - Nyt produkt (NP) (Del af de regulatoriske sikringsplaner)
Oversigt
  • Skræddersyet til rugemaskiner i det nye udstyrsstadiet.
  • Leverer omfattende opstarts-, kvalificerings- og forebyggende vedligeholdelsesstøtte for overholdelse GMP .
Inkluderede tjenester
  • Opstart: Hjælper med at sikre, at dit nye udstyr er installeret, tilsluttet og fuldt funktionsdygtigt.
  • Kalibrering: Periodisk verifikation bekræfter, at udstyr og overvågningssensorer leverer nøjagtige resultater inden for angivne grænser. Denne service opretholder overholdelse af ISO 9001-standarder.
  • Installationskvalifikation (IQ): Verifikation af, at installationsstedet og miljøet opfylder producentens specifikationer og brugerkrav. Sikrer udstyr, manualer, forsyninger og tilbehør ankommer uskadt og bliver korrekt samlet og installeret. Konfigurationsdetaljer registreres.
  • Operationel kvalifikation (OQ): Verifikation af, at udstyret fungerer som tiltænkt i henhold til producentens specifikationer. Bekræfter korrekt funktion gennem tests som dør på klem, strømsvigt og temperaturalarmer.
  • Ydelsestest (PT): Specialtest for at sikre, at udstyret opfylder brugerspecifikationer, såsom 1 temperaturkortlægning.
  • Forebyggende vedligeholdelse: Rutineinspektioner ved brug af standardprocedurer for at opretholde udstyrets ydeevne. Omfatter inspektion, rengøring, udskiftning af slidte dele, ydelsestest og tuning.
Yderligere fordele
  • Prioritet for forbedret supportforpligtelse (næste hverdag) i udvalgte lokationer
  • Fuld reparationsgaranti og dækning, inklusive reservedele.
  • Dedikeret kontokoordinator for personlig support.
  • 1 times konsultation om compliance og servicesupportvejledning.
  • Ubegrænset adgang til e-læring.
  • 50% rabat på fjernovervågningsløsninger og valgfrie tilføjelser (midlertidig kort/rekvalificering)
Kunderesultater
  • Pålidelig ydeevne og minimeret nedetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Til brug med (udstyr) Rugemaskiner
Produkttype Tjeneste