Få mere at vide
R&D Systems™ GMP Recombinant Human Serum Albumin
Artikelnummer. 31900399
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
31900399 50 mL
1 options
Artikelnummer. 31900399 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. HSA01GMP50ML
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 50 mL
Opbevaringskrav Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems