Få mere at vide
Sampling Systems™ GMP Palleknive
Artikelnummer. 15809631 Shop alle Sampling Systems produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
185 mm
225 mm
325 mm
380 mm
440 mm
495 mm
Længde (metrisk) klinge:
100 mm
120 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm
350 mm
Bredde (metrisk) klinge:
20 mm
25 mm
32 mm
38 mm
45 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (metrisk) klinge Bredde (metrisk) klinge unitSize
15809631 495 mm 350 mm 50 mm Hver
15849621 185 mm 100 mm 20 mm Hver
15859621 225 mm 120 mm 20 mm Hver
15869621 225 mm 150 mm 25 mm Hver
15879621 325 mm 200 mm 32 mm Hver
15889621 380 mm 250 mm 38 mm Hver
15899621 440 mm 300 mm 45 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15809631 Leverandør Sampling Systems™ Leverandørnr. A330350
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sampling Systems™ GMP Palleknive er en række knive lavet af rustfrit stål, der er ideelle til hygiejniske applikationer.
  • Sprækkefri konstruktion
  • Alt rustfrit stål konstruktion
  • Satin finish
Tekniske data
Produkttype Pallekniv
Slutte Poleret
Længde (metrisk) klinge 350 mm
Bredde (metrisk) klinge 50 mm
Materiale Rustfrit stål
Længde (metrisk) 495 mm