Få mere at vide
R&D Systems™ GMP N-2 MAX Media Supplement (100X), Animal-free
Artikelnummer. 18786506
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
18786506 5 ml
1 options
Artikelnummer. 18786506 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. AR016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
GMP Animal-free Media Supplement for Ex Vivo Cell or Tissue Manufacturing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Mængde 5 ml
Arter Multi-Species