Få mere at vide
AcroBiosystems GMP ActiveMax™ Humane T-celle aktivering/udvidelse CD3/CD28 perler
Artikelnummer. 31453495 Shop alle ACROBiosystems produkter
Skift visning
Mængde:
400 mg
Artikelnummer. Mængde
31453495 400 mg
1 options
Artikelnummer. 31453495 Leverandør AcroBiosystems Leverandørnr. GMPMBS001400mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
GMP ActiveMax™ Humane T-celle aktivering/udvidelse CD3/CD28 perler udtrykkes fra mennesker
GMP ActiveMax™ Humane T-celle aktivering/udvidelse CD3/CD28 perler udtrykkes fra mennesker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering GMP ActiveMax Human T-celle aktivering/udvidelse CD3/CD28 perler leveres med 5x107 perler/ml i PBS, pH 7,4, med 0,1% rekombinant humant serumalbumin (rekombinant HSA).
Indhold og opbevaring Produktet SKAL opbevares ved 2 °C til 8 °C ved modtagelse; Dette produkt er stabilt efter opbevaring ved 2°til 8 °C i 5 år under sterile forhold.
Partikelstørrelse 5,5 μm
Mængde 400 mg
Til brug med (applikation) T-celle aktivering/udvidelse
Arter ADN
Tilstrækkelig til 4 x 109 perler