Få mere at vide
R&D Systems™ GMB 475
Artikelnummer. 18769356
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
18769356 5 mg
1 options
Artikelnummer. 18769356 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 7265/5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. BCR-ABL1 kinase PROTAC™
GMB 475 is a BCR-ABL1 kinase PROTAC™ Degrader. Induces degradation of BCR-ABL1 and cABL1, inhibits downstream STAT5 signaling and suppresses cell proliferation in chronic myeloid leukemia cells lines. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2 S,4 R)-1-(-3,3-Dimethyl-2-(2-(2-(4-(6-((4-(trifluoromethoxy)phenyl)amino)pyrimidin-4-yl)phenoxy)ethoxy)acetamido)butanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
CAS 2490599-18-1
Mængde 5 mg
Produktlinje Tocris
Mål Active Degraders
Molekylær formel C43H46F3N7O7S
Renhed 0.98