Få mere at vide
Tocris Bioscience™ GM 6001
Beskrivelse
Broad spectrum MMP inhibitor. Reduces infarct volume following middle cerebral artery occlusion in an ischemic mouse model. Also inhibits human skin fibroblast collagenase (Ki = 0.4 nM).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GM 6001 |
| CAS | 142880-36-2 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C20H28N4O4 |
| Formel vægt | 388.46 |
| Renhed | >95% |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.468 |