Få mere at vide
GlyRS-IN-1, MedChemExpress
Beskrivelse
GlyRS-IN-1 is a glycyl-tRNA synthase (GlyRS) inhibitor extracted from patent WO 2017066459 A1. GlyRS-IN-1 can also inhibit the growth of bacteria.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GlyRS-IN-1 |
| CAS | 112921-11-6 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C12H17N7O7S |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (247.91 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H]1[C@@H](COS(=O)(NC(CN)=O)=O)O[C@@H](N2C(N=CN=C3N)=C3N=C2)[C@@H]1O |
| Molekylvægt (g/mol) | 403.37 |
| Formel vægt | 403.37 |
| Vis mere |