Få mere at vide
Glyphosate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Glyphosate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9) |
| Formel vægt | 169.014 |
| Procent renhed | >95% |